Learn More
Perfluorobutyl iodide, 99%
Codice prodotto. 10389050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10389050 25 g Bottiglia in vetro 25g
10075723 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10389050 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269950250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 423-39-2 | C4F9I | 345.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 423-39-2
Formula molecolare C4F9I
Molecular Weight (g/mol) 345.92
Numero MDL MFCD00001062
InChI Key PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorobutyl iodide, nonafluoro-1-iodobutane, nonafluorobutyl iodide, perfluorobutyliodide, n-nonafluorobutyl iodide, perfluoro-n-butyl iodide, 1-iodoperfluorobutane, ccris 9008, 1-iodononafluorobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo
PubChem CID 67917
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodobutane
SMILES C(C(C(F)(F)I)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorobutyl iodide
Punto di fusione -88°C
Colore Purple
Densità 2.0100g/mL
Punti di ebollizione 64°C to 66°C (973.0 mbar)
Punto d'infiammabilità >115°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3(CF2)3I
Indice di rifrazione 1.3275 to 1.3295
Quantità 25 g
Gravità specifica 2.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 345.92
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perfluorobutyl iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.