Learn More
Perfluorobutyl Iodide, TRC
Codice prodotto. 30427225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427225 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427225 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2862055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorobutyl Iodide
CAS 423-39-2
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C4F9I
Quantità 5 g
Sinonimo Perfluoro-n-butyl Iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, 1-Iodoperfluorobutane, 4-Iodoperfluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
InChI Formula InChI=1S/C4F9I/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)14
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodobutane
Molecular Weight (g/mol) 345.93
Peso formulazione 345.8901
Percent Purity >95