Learn More
Perfluorodecalin, TRC
Codice prodotto. 30414491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414491 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30414491 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP28624050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorodecalin
CAS 306-94-5
Formula molecolare C10F18
Quantità 50 g
Sinonimo 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-Octadecafluorodecahydronaphthalene, APF 140, Decalin Perfluoride, FDC, Flutec PP 5, Flutec PP 6, Flutec PP 7, NSC 97066, Octadecafluorodecahydronaphthalene, Octadecafluorodecalin, PP 5, PP 6, Perflunafene, Perfluorodecahydronaphthalene, Perfluorodecalin
InChI Formula InChI=1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
SMILES FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 462.08
Peso formulazione 461.9713