Learn More
Perfluorodecanoic acid, 97%
Codice prodotto. 11455966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11455966 5 g 5g
11465966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11455966 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22292.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 335-76-2 | C10HF19O2 | 514.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 335-76-2
Formula molecolare C10HF19O2
Molecular Weight (g/mol) 514.09
Numero MDL MFCD00004175
InChI Key PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorodecanoic acid, nonadecafluorodecanoic acid, ndfda, pfda, perfluoro-n-decanoic acid, nonadecafluoro-n-decanoic acid, decanoic acid, nonadecafluoro, ccris 4417, decanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro, perfluorocapric acid
PubChem CID 9555
ChEBI CHEBI:35546
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluorodecanoic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorodecanoic acid
Punto di fusione 77°C to 82°C
Punti di ebollizione 218°C
Formula lineare CF3(CF2)8CO2H
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Beilstein 1810811
Peso formulazione 514.09
Percent Purity 97%