Learn More
Perfluorododecanoic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11318985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318985 5 g 5g
11308985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11318985 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14113.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 307-55-1 | Molecular Formula: C12HF23O2 | Molecular Weight: 614.101 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 307-55-1
Formula molecolare C12HF23O2
Molecular Weight (g/mol) 614.101
Numero MDL MFCD00198081
InChI Key CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorododecanoic acid, tricosafluorododecanoic acid, perfluorolauric acid, dodecanoic acid, tricosafluoro, unii-p6g1j7nm2d, p6g1j7nm2d, pfdoa, tricosafluorolauric acid, n-perfluorododecanoic acid, n-c11f23cooh
PubChem CID 67545
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododecanoic acid
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorododecanoic acid
Punto di fusione 108°C to 112°C
Punti di ebollizione 245°C
Punto d'infiammabilità None
Formula lineare CF3(CF2)10CO2H
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1811257
Peso formulazione 614.1
Percent Purity 96%