Learn More
Perfluoroheptanes, mixed isomers, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11353876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353876 100 g 100g
11343876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11353876 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16979.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 335-57-9
Formula molecolare C7F16
Molecular Weight (g/mol) 388.051
Numero MDL MFCD00040339
InChI Key LGUZHRODIJCVOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexadecafluoroheptane, perfluoroheptane, perfluoro-n-heptane, heptane, hexadecafluoro, perfluoroheptanes, unii-i23zvd1p1l, i23zvd1p1l, heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro, perfluoroheptane s, acmc-20akry
PubChem CID 9553
ChEBI CHEBI:38847
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoroheptane
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoroheptanes
Nota nome mixed isomers
Densità 1.72
Punti di ebollizione 80°C to 82°C
Formula lineare CF3(CF2)5CF3
Indice di rifrazione 1.265
Quantità 100 g
Beilstein 1716335
Peso formulazione 388.05
Percent Purity 98%