Learn More
Perfluoroheptanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30007646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007646 5 mg 5mg
30135422 50 mg 50mg
30136690 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007646 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP6981965MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21934-50-9
Formula molecolare C7 F15 O3 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 472.1
Sinonimo Perfluoroheptane Sulfonic Acid Sodium, 1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium perfluoroheptanesulfonate, 1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium perfluoroheptanesulfonate, Perfluoroheptanesulfonate, sodium salt, PFHpS, sodium salt
IUPAC Name sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptane-1-sulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoroheptanesulfonic acid sodium salt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C7HF15O3S.Na/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)26(23,24)25;/h(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Peso formulazione 471.9226
Percent Purity >95%