missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perfluoroheptanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC

Codice prodotto. 30135422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135422 50 mg 50mg
30136690 25 mg 25mg
30007646 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30135422 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP69819650MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 21934-50-9
Formula molecolare C7 F15 O3 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 472.1
Sinonimo Perfluoroheptane Sulfonic Acid Sodium, 1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium perfluoroheptanesulfonate, 1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium perfluoroheptanesulfonate, Perfluoroheptanesulfonate, sodium salt, PFHpS, sodium salt
IUPAC Name sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptane-1-sulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Specifica

Materiale o nome chimico Perfluoroheptanesulfonic acid sodium salt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7HF15O3S.Na/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)26(23,24)25;/h(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Peso formulazione 471.9226
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.