Learn More
Perfluoroheptanoic acid, 96%
Codice prodotto. 10043380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10043380 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10043380 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 277270100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 375-85-9 | C7HF13O2 | 364.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoroheptanoic acid
Nota nome 96%
CAS 375-85-9
Punto di fusione 30.0°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 175.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7HF13O2
Formula lineare CF3(CF2)5COOH
Indice di rifrazione 1.3045 to 1.3075
Numero MDL MFCD00039604
Quantità 10 g
Beilstein 04, 965
Sinonimo perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroheptanoic acid, perfluoroenanthic acid, perfluoro-n-heptanoic acid, heptanoic acid, tridecafluoro, tridecafluoro-1-heptanoic acid, heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro, n-perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroenanthic acid, acmc-1agq8
InChI Key ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 364.05
PubChem CID 67818
ChEBI CHEBI:35547
Peso formulazione 364.05
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perfluoroheptanoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.