Learn More
Perfluoroheptanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 18091340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18091340 5 g 5g
18004050 1 g 1g
18052250 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18091340 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2863005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 375-85-9
Formula molecolare C7 H F13 O2
Molecular Weight (g/mol) 364.06
Sinonimo Heptanoic acid, tridecafluoro- (6CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptanoic acid, PFHpA, Perfluoro-n-heptanoic acid, Perfluoroenanthic acid, Perfluoroheptanoic acid, Tridecafluoroheptanoic acid, PFHpA
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoroheptanoic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
Peso formulazione 363.9769
Percent Purity >95%