Learn More
Perfluorohexanesulfonic Acid (50μg/mL in Methanol) (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30465084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465084 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465084 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT81051X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorohexanesulfonic acid
CAS 355-46-4
Formula molecolare C6 H F13 O3 S
Quantità 1 mL
Sinonimo 1-Hexanesulfonic acid, tridecafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid, 1-Perfluorohexanesulfonic acid, PFHxS
InChI Formula InChI=1S/C6HF13O3S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H,20,21,22)
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 400.11
Peso formulazione 399.9439
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Perfluorohexanesulfonic acid 50 μg/mL