Learn More
Perfluorohexanoic Acid (50μg/mL in Methanol), TRC
Codice prodotto. 30471097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1x1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471097 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471097 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT80251X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorohexanoic acid
CAS 307-24-4
Formula molecolare C6 H F11 O2
Quantità 1x1 mL
Sinonimo Hexanoic acid, undecafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid, NSC 5213, PFHxA, Perfluoro-1-pentanecarboxylic acid, Perfluorohexanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 314.05
Peso formulazione 313.9801
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 μg/mL