Learn More
Perfluorohexanoic Acid (>90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Perfluorohexanoic acid |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19) |
| Peso formulazione | 313.9801 |