missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perfluorononanoic acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Perfluorononanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5) |
| CAS | 960315-49-5 |
| Solvente o matrice | Methanol/Water |
| Formula molecolare | 13C5 C4 H F17 O2 |
| Quantità | 1 mL |
| Sinonimo | 13C5-PFNA, Perfluorononanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid (ACI), DTXSID 70894099, Perfluoro-n-[1,2,3,4,5-13C5]nonanoic acid, Perfluoro-n-[1,2,3,4-13C5]nonanoic acid, Nonanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro- (ACI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro(1,2,3,4,5-^{13}C_{5})nonanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 469.039 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?