Learn More
Perfluorononanoic acid, 97%
Codice prodotto. 11499060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499060 5 g 5g
11409070 25 g 25g
11419070 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11499060 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13980.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 375-95-1 | C9HF17O2 | 464.078 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-95-1
Formula molecolare C9HF17O2
Molecular Weight (g/mol) 464.078
Numero MDL MFCD00039605
InChI Key UZUFPBIDKMEQEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorononanoic acid, heptadecafluorononanoic acid, perfluoro-n-nonanoic acid, nonanoic acid, heptadecafluoro, perfluorononan-1-oic acid, pfna, heptadecafluoropelargonic acid, perfluornonansaeure, heptadecafluornonansaeure, heptadekafluornonansaeure
PubChem CID 67821
ChEBI CHEBI:38397
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononanoic acid
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Materiale o nome chimico Perfluorononanoic acid
Punto di fusione 63°C to 68°C
Punti di ebollizione 218°C
Formula lineare CF3(CF2)7CO2H
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1897287
Peso formulazione 464.07
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.