missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perfluorononanoic Acid, TRC

Codice prodotto. 18031050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18031050 1 g 1g
18020080 5 g 5g
18051940 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 18031050 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2864901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 375-95-1
Formula molecolare C9 H F17 O2
Molecular Weight (g/mol) 464.08
Sinonimo Nonanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-, Nonanoic acid, heptadecafluoro- (8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononanoic acid, C 1800, Heptadecafluorononanoic acid, PFNA, Perfluorononanoic acid, Perfluoropelargonic acid
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononanoic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Specifica

Materiale o nome chimico Perfluorononanoic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28)
Peso formulazione 463.9705
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.