Learn More
Perfluorooctyl bromide, 99%
Codice prodotto. 10641705 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10641705 10 g Bottiglia in vetro 10g
11984501 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10641705 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 386790100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 423-55-2
Formula molecolare C8BrF17
Molecular Weight (g/mol) 498.97
Numero MDL MFCD00042082
InChI Key WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
PubChem CID 9873
ChEBI CHEBI:38803
IUPAC Name 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorooctyl bromide
Punto di fusione 6.0°C
Colore Colorless to Tan
Densità 1.9300g/mL
Punti di ebollizione 142.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3(CF2)7Br
Indice di rifrazione 1.3050 to 1.3070
Quantità 10 g
Indice di Merck 15,727
Gravità specifica 1.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Viscosità 2.3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 498.95
Percent Purity 99%
Forma fisica Viscous Solution
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perfluorooctyl bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.