Learn More
Perfluorooctyl iodide, 98%
Codice prodotto. 10777962 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10777962 50 g Bottiglia in vetro 50g
10021721 1 g Bottiglia in vetro 1g
10306411 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10777962 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269960500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 507-63-1 | C8F17I | 545.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 507-63-1
Formula molecolare C8F17I
Molecular Weight (g/mol) 545.96
Numero MDL MFCD00001064
InChI Key KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
PubChem CID 10491
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodooctane
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorooctyl iodide
Nota nome 99%
Punto di fusione 25°C
Colore Colorless to Yellow or Pink
Densità 2.0400g/mL
Punti di ebollizione 160°C to 161°C
Punto d'infiammabilità >115°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3(CF2)7I
Indice di rifrazione 1.3286 to 1.3306
Quantità 50 g
Gravità specifica 2.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 545.96
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perfluorooctyl iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.