Learn More
Perfluorooctyl Iodide, TRC
Codice prodotto. 30138367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138367 10 g 10g
30133630 5 g 5g
30003266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138367 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP28650510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 507-63-1
Formula molecolare C8 F17 I
Molecular Weight (g/mol) 545.9629
Sinonimo 1-Iodoperfluorooctane
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodooctane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorooctyl Iodide
Note sul grado di purezza GC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
Peso formulazione 545.8773
Percent Purity >95%