Learn More
Perfluorophenol, TRC
Codice prodotto. 30411571
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411571 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411571 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2865505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenol
CAS 771-61-9
Formula molecolare C6 H F5 O
Quantità 5 g
Sinonimo Phenol','pentafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol, Hydroxypentafluorobenzene, NSC 21627, Pentafluorohydroxybenzene, Pentafluorophenol, Perfluorophenol
InChI Formula InChI=1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
SMILES Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenol
Molecular Weight (g/mol) 184.06
Peso formulazione 183.9948