missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perfluoroundecanoic acid 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30320456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30320456 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30320456 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15989002MW50

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Perfluoroundecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2)
CAS 960315-51-9
Solvente o matrice Methanol/Water
Formula molecolare 13C2 C9 H F21 O2
Quantità 1 mL
Sinonimo 13C2-PFHxA, Perfluoro-n-[1,2-13C2]undecanoic Acid, Perfluoroundecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heneicosafluoroundecanoic-1,2-13C2 acid (ACI), Perfluoro-n-[1,2-13C2]undecanoic acid, Undecanoic-1,2-13C2 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heneico
InChI Formula InChI=1S/C11HF21O2/c12-2(13,1(33)34)3(14,15)4(16,17)5(18,19)6(20,21)7(22,23)8(24,25)9(26,27)10(28,29)11(30,31)32/h(H,33,34)/i1+1,2+1
SMILES O[13C](=O)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-henicosafluoro(1,2-^{13}C_{2})undecanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 566.076
Peso formulazione 565.971 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.