Learn More
Liebherr™ Performance Countertop Laboratory Freezer, Static Cooling Lab Freezer
Codice prodotto. 31932488 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
77 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31932488 77 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31932488 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SFCSE 801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00€
    1638.70€ / pezzi 1
    Risparmia 251.30€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage, the Liebherr™ countertop Lab Freezer is designed for laboratory applications.
  • Dimensions (H x W x D) 68 x 55 x 61 cm
  • Net weight 32.7 kg, gross weight 34.9 kg, heat emission 75 kJ/h
  • Provides ample space for flexible placement
  • Temperature setting -12°C to -28°C - adjustable for various storage requirements, ±5°C temperature stability tested to EN60068-3
  • Energy consumption 91 kWh/a - low running costs, helps to meet sustainability targets
  • SmartFrost - makes defrosting less frequent
  • Two shelves - enable clear storage
  • Noise level 39 dB - ensures quiet operation in the laboratory
  • Mechanical door lock - prevents unauthorised access
  • Connectivity retro-fittable - enables integration with digital monitoring systems
  • Natural refrigerant R600a - environmentally friendly and energy-efficient
  • Comprehensive alarm systems - immediate alert in case of malfunction preserves sample quality
  • Access for external sensors - easy retrofitting for additional temperature control
  • Can optionally be retrofitted with a WiFi/LAN interface
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo Lab Freezer
Capacità (sistema imperiale) 2.72 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 77 L
Gamma di temperatura -12°C to -28°C
Risoluzione temperatura 1.0°C
Sensore di temperatura NTC
Stabilità termica ±5 K
Door Style Solid
No. of Doors 1
Door Material Steel
Lato del perno Right
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Materiale camera Polystyrene
Interno Commercial-grade Moulded Polystyrol
Finitura esterna Powder-coated Steel
Ripiani 2
Cassetti 3 Freezer Drawers
N. di cassetti 3
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE
Stile Countertop
Display Touch Control, Monochrome Display
Ruote No
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Tipo di controllo Touch Control / Monochrome Display
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Temperature-sensitive Products
Include 3 Freezer Drawers
Porte 1 x 10 mm dia. Access Port
Linea di prodotti Performance Countertop Lab
Sbrinamento Manual
Lighting LED
Tipo di imballaggio Cardboard Carton
Dimensioni esterno (PxLxA) 61 x 55 x 68 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 41 x 38 x 49 cm
Profondità (sistema metrico) esterno 61 cm
Depth (Metric) Interior 41 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 68 cm
Altezza (sistema metrico) interno 49 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 55 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 38 cm
Opzioni di monitoraggio Integrated Alarm Systems
Sicurezza dell'accesso Mechanical Door Lock
Registratore grafico di temperatura No
Registrazione dati integrata No
Connectivity Retrofittable WiFi/LAN Interface
Amperaggio 1.3 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Fase 1
Wattage 60 W
Utilizzo di energia 158 kWh/a
Green Features EcoVadis Silver
Compressore CFC-free
Refrigerante R 600a
Peso di spedizione (sistema metrico) 32.7 kg
Peso (sistema metrico) 32.7 kg