Learn More
Liebherr™ Performance High-Volume Upright Freezer for Professional Use
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30178697 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
486 L
1096 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30178697 486 L Pezzo
30178691 1096 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30178697 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore FFPSVG6501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5999.54€
    5713.85€ / pezzi 1
    Risparmia 285.69€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Freezer designed for general purpose applications that provides secure, long-lasting and energy-efficient freezer storage for non temperature-sensitive products.
  • Professional upright freezer for general purpose storage, reach-in
  • Temperature range -9 to -26°C, Class L1
  • Climate class (energy directive): 5
  • Fan-assisted refrigeration system with automatic hot gas defrost. Stainless steel exterior and interior
  • Refrigerant R 290, connection rating 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Self-closing doors with 90° dwell position and mechanical lock, 150 mm height-adjustable legs
  • 60 kg shelf load
Specifica
Tipo Freezer
Capacità (sistema imperiale) 128.39 gal.
Capacità (sistema metrico) 486 L
Gamma di temperatura -9°C to -26°C
Risoluzione temperatura 1 K
Sensore di temperatura NTC
Door Style Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Lato del perno Left or Right
Materiale armadietto Chrome Nickel Steel
Materiale camera Stainless Steel
Finitura esterna Stainless Steel
Ripiani 4
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE
Stile Verticale
Display High-Contrast Monochrome Display with Touch Buttons
Ruote No
Colore Stainless Steel
Tipo di condensatore Low-Maintenance Wire-on-Tube with Washable Filter
Tipo di controllo Digital Controller
Porte None
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Automatic Hot-Gas Defrost
Lighting LED Ceiling Mounted
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Sicurezza dell'accesso Mechanical Door Lock with Key
Registrazione dati integrata No
Connectivity WiFi/Lan Module Optional
Amperaggio 4 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Fase 1, Single Phase
Utilizzo di energia 1180 kWh/a
Green Features Natural Refrigerant, Energy Efficient, Ecovadis Gold
Compressore CFC-free
Refrigerante R 290