Learn More
Liebherr™ Performance Under-Counter Laboratory Freezer, Static Cooling Lab Freezer, ATEX Certified
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 31932487 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
91 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31932487 91 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 31932487 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SFUFG 1001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient, spark-free interior, freezer storage, the Liebherr™ fully integrated underbench ATEX Lab Freezer is designed for laboratory applications.
  • Dimensions (H x W x D) 81.9 - 87.9 x 59.7 x 58.4 cm
  • Net weight 34 kg, gross weight 38 kg, heat emission 100 kJ/h
  • Provides ample space for laboratory samples and materials
  • Temperature setting -9°C to -30°C - adjustable for various storage requirements, ±5°C temperature stability tested to EN60068-3
  • ATEX certification - interior classified for storage of flammable substances (< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-)
  • Energy efficiency class A+, 123 kWh/a - for low running costs
  • SmartFrost - makes defrosting less frequent
  • Three removable freezer drawers - facilitate organisation and perfect content handling
  • Noise level 39 dB - ensures quiet operation in the laboratory
  • Mechanical door lock - prevents unauthorised access
  • Connectivity retro-fittable - enables integration with digital monitoring systems
  • Natural refrigerant R 600a - environmentally friendly and energy-efficient
  • Antimicrobial handle - reduces bacteria by 99.99% without additional cleaning effort
  • /max. temperature recording - automatically logs temperature deviations for a quick overview
  • Comprehensive alarm systems - immediate alert in case of malfunction preserves sample quality
  • Access port for external sensors - easy retrofitting for additional temperature control
  • Self-closing door - closes automatically below 90° and keeps appliance temperature stable
  • Can optionally be retrofitted with a WiFi/LAN interface
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo Lab Freezer
Capacità (sistema imperiale) 3.2 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 91 L
Gamma di temperatura -9°C to -30°C
Risoluzione temperatura 0.1°C
Sensore di temperatura NTC
Stabilità termica ±5 K
Door Style Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Door Material Steel
Lato del perno Right
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Materiale camera Polystyrene
Interno Commercial-grade Moulded Polystyrol
Finitura esterna Powder-coated Steel
Ripiani 2
Cassetti 3 Freezer Drawers
N. di cassetti 3
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX
Stile Underbench
Display Touch Control, Monochrome Display in Door
Ruote No
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Tipo di controllo Touch Control / Monochrome Display in Door
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Temperature-sensitive Products
Include 3 Freezer Drawers
Porte 1 x 10 mm dia. Access Port
Linea di prodotti Performance Integrated Underbench Lab
Sbrinamento Manual
Lighting No
Tipo di imballaggio Cardboard Carton
Dimensioni esterno (PxLxA) 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 38.6 x 42.4 x 52 cm
Profondità (sistema metrico) esterno 58.4 cm
Depth (Metric) Interior 45.8 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 82 to 88 cm
Altezza (sistema metrico) interno 52 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 59.7 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 42.4 cm
Opzioni di monitoraggio Integrated Alarm Systems
Sicurezza dell'accesso Mechanical Door Lock
Registratore grafico di temperatura No
Uscite dati Volt-free Alarm Contact
Registrazione dati integrata No
Connectivity Retrofittable WiFi/LAN Interface
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Fase 1
Wattage 60 W
Utilizzo di energia 123 kWh/a
Green Features EcoVadis Silver
Compressore CFC-free
Refrigerante R 600a
Peso di spedizione (sistema metrico) 37.3 kg
Peso (sistema metrico) 34.9 kg