Learn More
Liebherr™ Performance Under-Counter Laboratory Refrigerator, Dynamic Cooling Lab Fridge
Codice prodotto. 31932490 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
123 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31932490 123 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 31932490 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SRUVG 1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00€
    2158.92€ / pezzi 1
    Risparmia 431.08€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage, the Liebherr™ fully integrated underbench Lab Fridge is designed for laboratory applications.
  • Dimensions (H x W x D) 81.9 - 87.9 x 59.7 x 58.4 cm
  • Net weight 36 kg, gross weight 38 kg, heat emission 75 kJ/h
  • Provides ample space for laboratory samples and materials
  • Temperature setting +3°C to +16°C - adjustable for various storage requirements, ±3°C temperature stability tested to EN60068-3
  • Energy consumption 91 kWh/a - low running costs, helps to meet sustainability targets
  • Fan-assisted cooling - assures uniform temperature distribution
  • Three shelves - facilitate organisation and separation of samples
  • Noise level 39 dB - ensures quiet operation in the laboratory
  • Mechanical door lock - prevents unauthorised access
  • Connectivity retro-fittable - enables integration with digital monitoring systems
  • Natural refrigerant R 600a - environmentally friendly and energy-efficient
  • +2°C SafetyDevice - regulates temperature in the event of a fault and protects contents from freezing
  • Antimicrobial handle - reduces bacteria by 99.99% without additional cleaning effort
  • Max. temperature recording - automatically logs temperature deviations for a quick overview
  • Comprehensive alarm systems - immediate alert in case of malfunction preserves sample quality
  • Access port for external sensors - easy retrofitting for additional temperature control
  • Self-closing door - closes automatically below 90° and keeps appliance temperature stable
  • Can optionally be retrofitted with a WiFi/LAN interface
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo Lab Fridge
Capacità (sistema imperiale) 4.34 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 123 L
Gamma di temperatura 3°C to 16°C
Risoluzione temperatura 0.1°C
Sensore di temperatura NTC
Stabilità termica ±3 K
Refrigerante R 600a
Door Style Solid Reversible Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Door Material Steel
Lato del perno Right
Cassetti No
N. di cassetti 0
Ripiani 2 Adjustable
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Finitura esterna Powder-coated Steel
Interno Commercial-grade Moulded Polystyrol
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE
Stile Underbench
Display Touch Control, Monochrome Display in Door
Ruote No
Tipo di condensatore Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Tipo di controllo Touch Control / Digital Display in Door
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Temperature-sensitive Products
Porte 1 x 10 mm dia. Access Port
Linea di prodotti Performance Integrated Underbench Lab
Sbrinamento Timed off-cycle
Lighting No
Tipo di imballaggio Cardboard Carton
Opzioni di monitoraggio Integrated Alarm Systems
Sicurezza dell'accesso Mechanical Door Lock
Registratore grafico di temperatura No
Uscite dati Volt-free Alarm Contact
Connectivity Retrofittable WiFi/LAN Interface
Compressore CFC-free
Dimensioni esterno (PxLxA) 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 46.7 x 45.0 x 48.2 cm
Profondità (sistema metrico) esterno 58.4 cm
Depth (Metric) Interior 46.7 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 81.9 to 87.9 cm
Altezza (sistema metrico) interno 48.2 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 59.7 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 45 cm
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Fase 1
Wattage 80 W
Utilizzo di energia 91 kWh/a
Green Features EcoVadis Silver
Peso di spedizione (sistema metrico) 38 kg
Peso (sistema metrico) 35 kg