Learn More
Liebherr™ Performance Underbench ATEX Lab Freezer
Codice prodotto. 30464305 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Cassetti:
3 transparent freezer drawers
Not included
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cassetti Dimensione della confezione
30464305 3 transparent freezer drawers Pezzo
30464308 Not included Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 30464305 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SFTFG1501740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2308.95€
    2199.00€ / pezzi 1
    Risparmia 109.95€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient, spark-free interior, fridge storage, the Liebherr™ ATEX Underbench Lab Freezer is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Spark-Free underbench Lab Freezer for storage of solvents and reagents, width 600mm, gross capacity 101 L
  • Temperature range -9°C to -30°C ± 5°C temperature stability tested to EN60068-3
  • White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior
  • static refrigeration with manual defrost
  • Refrigerant R 290, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph, energy consumption 180 kWh/a
  • 73 Lnet capacity
  • 2 glass shelves
  • ATEX-certified spark-free interior
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
  • 40 kg shelf load
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo ATEX freezer
Capacità (sistema imperiale) 26.7 gal.
Capacità (sistema metrico) 101 L
Gamma di temperatura -9°C to -30°C
Risoluzione temperatura Display 0.1 °C
Sensore di temperatura NTC
Stabilità termica ±5 K
Door Style Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Door Material White Powder-coated steel
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Materiale camera Polystyrene
Interno Commercial-grade moulded polystyrol
Ripiani 2
Cassetti 3 transparent freezer drawers
N. di cassetti 3
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX, DIN 13277
Stile Underbench
Display Monochrome display in door
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Tipo di controllo Touch control / digital display in door
Da utilizzare con (applicazione) Spark-free lab freezer storage
Porte 1 x 10 mm
Linea di prodotti Scientific Performance
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Manual
Modello SFTfg 1501 740
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Connectivity LAN/WiFi module optional
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Fase 1, single phase
Wattage 110 W
Utilizzo di energia 180 kWh/a
Green Features Low energy consumption
Compressore CFC-free
Refrigerante R 600a
Peso di spedizione (sistema metrico) 40 kg