Learn More
Liebherr™ Performance Underbench Glass Door Lab Fridge
Codice prodotto. 30464310 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
36 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30464310 36 gal. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 30464310 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SRTVG1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2413.95€
    2299.00€ / pezzi 1
    Risparmia 114.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage, the Liebherr™ Underbench Glass Door Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Underbench glass door Lab Fridge for general purpose storage, width 600 mm, gross capacity 137 L
  • Temperature range 3°C to 16°C, ± 3°C temperature stability tested to EN60068-3
  • White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph, energy consumption 214 kWh/a
  • 97 L net capacity
  • 3 white-coated wire shelves
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
  • 45 kg shelf load
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo Lab fridge
Capacità (sistema imperiale) 36 gal.
Capacità (sistema metrico) 137 L
Gamma di temperatura 3°C to 16°C
Risoluzione temperatura Display 0.1 °C
Sensore di temperatura NTC
Stabilità termica ±3 K
Refrigerante R 600a
Door Style Glass Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Door Material White Powder-coated steel
Ripiani 3 Plastic-coated Grid
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Finitura esterna White Powder-coated
Interno Commercial-grade moulded polystyrol
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stile Underbench
Display Monochrome display in door
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Tipo di controllo Touch control / digital display in door
Da utilizzare con (applicazione) General-purpose lab fridge storage
Porte 1 x 12 mm
Linea di prodotti Scientific Performance
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Automatic: timed off-cycle
Lighting LED ceiling-mounted
Modello SRTvg 1511
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Connectivity LAN/WiFi module optional
Compressore CFC-free
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Fase 1, single phase
Wattage 100 W
Utilizzo di energia 214 kWh/a
Green Features Low energy consumption
Peso di spedizione (sistema metrico) 45 kg