Learn More
Liebherr™ Performance Upright ATEX Fridge/Freezer for Scientific Use
Codice prodotto. 30002893 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
267 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacity (Metric) Refrigerator Dimensione della confezione
30002893 267 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 30002893 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SCFFG4002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4400.00€
    3490.00€ / pezzi 1
    Risparmia 910.00€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and energy-efficient, spark-free interior, fridge/freezer storage, the Liebherr™ lab fridge/freezer is designed for general purpose applications with Liebherr™ build-quality you can rely on.
  • Upright spark-free lab fridge-freezer.
  • Reach-in, 1-section.
  • Width: 600 mm
  • White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior.
  • Fridge section: fan-assisted refrigeration
  • Freezer section: SmartFrost static refrigeration, manual defrost.
  • 4 adjustable wire shelves, 3 transparent freezer drawers
  • Freezer drawers: easy product handling, maximum energy efficiency and minimum temperature fluctuation.
  • ATEX-certified spark-free interior.
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options.
  • Access port for external sensors.
  • Fridge compartment with additional safety thermostat.
  • Alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Door lock, reversible hinges, self-closing doors with 90° dwell position, antimicrobial lever handles.
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo ATEX Certified
Capacity (Metric) Freezer 110 L
Capacity (Metric) Refrigerator 267 L
Intervallo temperatura (congelatore) -9°C to -30°C
Intervallo temperatura (frigorifero) 3°C to 16°C
Stabilità termica Fridge: ± 3 K, Freezer: ± 5 K
Door Style Self-closing
No. of Doors 2 (2 compartments)
Cassetti 3 Freezer Drawers
Ripiani 4
Compressore CFC-free
Sbrinamento Automatic (Refrigerator), Manual (Freezer)
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Refrigerante R 600a
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Finitura esterna Powder-coated Steel
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis Gold
Stile Upright
Display Touch Control/Digital Display in Door
Ruote 80 mm/100 mm Castors Optional
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Porte One 10 mm Port
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Utilizzo di energia 390 kWh/a
Amperaggio 2.0 A
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Peso di spedizione (sistema metrico) 89 kg