Learn More
Liebherr™ Performance Upright Static Freezer With Shelves, for Laboratory Use
Codice prodotto. 18643903 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
316 L
499 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
18643903 499 L Pezzo
17992431 316 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 18643903 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SFFSG 5501 740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3569.02€
    3390.00€ / pezzi 1
    Risparmia 179.02€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage. Designed for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Temperature setting: -9°C to -30°C – enables flexible storage of temperature-sensitive items
  • Reliable temperature stability of ±5°C (to IEC 60068-3)
  • SmartFrost – makes defrosting less frequent
  • Noise level: 49 dB – ensures quiet operation in the laboratory
  • Mechanical door lock – prevents unauthorised access
  • Connectivity retrofittable – enables integration with digital monitoring systems
  • Natural refrigerant R 600a – environmentally friendly and energy-efficient
  • Antimicrobial handle – reduces bacteria by 99.99% without additional cleaning effort
  • Max. temperature recording – automatically logs temperature deviations for a quick overview
  • Comprehensive alarm systems – immediate alert in case of malfunction preserves sample quality
  • Ø 10 mm access port for external sensors – easy retrofitting for additional temperature control
  • Self-closing door – closes automatically below 90° and keeps appliance temperature stable
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo Laboratory Freezer
Capacità (sistema imperiale) 17.62 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 499 L
Gamma di temperatura -9°C to -30°C
Risoluzione temperatura 0.1°C
Sensore di temperatura NTC
Temperatura (punto di regolazione) -20°C
Stabilità termica ±5 K
Door Style Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Door Material Steel
Lato del perno Right
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Materiale camera Polystyrene
Finitura esterna White Powder-coated
Ripiani 4
Cassetti 8
N. di cassetti 8
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE
Stile Freestanding
Display Touch Control/Digital Display in Door
Ruote Optional (Dia. 80 mm, 100 mm)
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Tipo di controllo Touch Control/Digital Display in Door
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Temperature-sensitive Products
Porte One 10 mm Port
Warranty 2 Years Parts and Labor, 5 Year Optional Extended Warranty
Sbrinamento Manual
Lighting None
Dimensioni esterno (PxLxA) 76.9 x 74.7 x 168.4 cm
Opzioni di monitoraggio Alarms, Remote Alarm Contacts
Sicurezza dell'accesso Mechanical Door Lock
Registrazione dati integrata No
Connectivity WiFi/LAN Module Optional
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Fase Single Phase
Wattage 240 W
Utilizzo di energia 516 kWh/a
Compressore CFC-free
Refrigerante R290
Peso di spedizione (sistema metrico) 104.6 kg
Peso (sistema metrico) 99.4 kg