Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polystyrene Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 17597896 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
1000 Tubes/Pk.
125 Tubes/Bag, 4 Bags /Cs.
25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 125
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Quantità Dimensione della confezione
17597896 Non-sterile 1000 Tubes/Pk. pezzi 1000
16674032 Sterile 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. pezzi 500
16674022 Sterile 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. pezzi 500
17275694 Sterile 125 Tubes/Bag, 4 Bags /Cs. pezzi 125
17265694 Non-sterile 125 Tubes/Bag, 4 Bags /Cs. pezzi 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17597896 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 31118000209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    106.88€ / pezzi 1000
    Risparmia 10.12€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Made of crystal clear resin and featuring bold, etched graduations, these tubes can be used for applications that require a glass clear material.
  • Conical centrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Caps include a foamed low density polyethylene (LDPE) liner
  • Not autoclavable or freezable
  • Max RCF: 3,000 xg
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polyethylene
Colore chiusura Purple
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Imballaggio 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs.
Quantità 1000 Tubes/Pk.
Sterilità Non-sterile
Linea di prodotti PerformR
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 118 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Flat Screw Cap
Chiusura inclusa No
Area di scrittura Yes
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Yes
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 3,000 x g
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuges, Rotators, Shakers