Learn More
Perhydrocyclobuta[c]furan-1,3-dione, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10384412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10384412 250 mg 250mg
10202922 1 g 1g
10597634 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10384412 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB13668CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 4462-96-8
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.111
InChI Key NMNZZIMBGSGRPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2,4-dione, perhydrocyclobuta c furan-1,3-dione, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cyclobutane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cis-,, acmc-1ahmk, 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2, cis
PubChem CID 138261
IUPAC Name 3-oxabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione
SMILES C1CC2C1C(=O)OC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Perhydrocyclobuta[c]furan-1, 3-dione
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 97%