Learn More
Pericentrin Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Codice prodotto. 18001157 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18001157 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18001157 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297596IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.45€
    496.65€ / 0.1mL
    Risparmia 93.80€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Pericentrin Polyclonal specifically detects Pericentrin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Pericentrin
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 755
Diluizione Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Kendrin, KIAA0402, MOPD2, PCN, PCNT2pericentrin B, PCNTB, pericentrin, pericentrin 2 (kendrin), pericentrin, kendrin (KIAA0402)10KENPCTN2, pericentrin-2, pericentrin-380, pericentrin-B, SCKL4kendrin
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Pericentrin fragment.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cellular Markers, Centrosome Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5116
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG