Learn More
Contec™ PeridoxRTU
Codice prodotto. 17261502 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0,9 L
3,78 L
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17261502 0,9 L pezzi 6
17271502 3,78 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17261502 Fornitore Contec™ N. del fornitore SBC0902PX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00€
    345.84€ / pezzi 6
    Risparmia 59.16€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
PeridoxRTU è una miscela di perossido di idrogeno e acido peracetico.
  • PeridoxRTU Contec è uno sporicida autorizzato da BPR ed EPA che raggiunge una riduzione superiore a log 3 contro le spore batteriche e fungine in meno di 3 minuti
  • La miscela di perossido di idrogeno e acido peracetico, PeridoxRTU Contec, viene fornita pronta all’uso ed è efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore
  • La formulazione brevettata di PeridoxRTU contiene tensioattivi per un'efficiente pulizia e inibitori di corrosione per la protezione della superficie
  • PeridoxRTU può essere utilizzato per pulire e disinfettare le superfici senza danni o perdita di funzionalità
  • Contec PeridoxRTU viene filtrato e riempito in un ambiente controllato
  • Il prodotto sterile viene fornito validato sterile con un livello di garanzia della sterilità di 10-6
  • Fornito in confezione doppia o singola, il prodotto è progettato per facilitare l’ingresso nelle camere bianche farmaceutiche
  • Disponibile in flacone da 0,9 litri con tappo push/pull per piccole aree o in contenitori con tappo da 3,78 litri per la saturazione delle testine per mocio o quando sono richiesti volumi maggiori
  • Le sostanze chimiche iperattive brevettate lo rendono ad azione rapida permettendo di risparmiare il tempo dedicato alla biodecontaminazione
  • La versione sterile convalidata disponibile lo rende adatto per camere bianche di Grado A e B
  • Eccellente compatibilità con i materiali, non danneggia i comuni materiali per camere bianche
  • La confezione doppia/singola ne facilita il trasferimento nelle camere bianche
  • Il tappo push/pull della confezione da 0,9 litri elimina le goccioline riducendo il rischio di inalazione, inoltre può essere facilmente applicato su un panno o strumento di pulizia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sporicida
Forma Liquido
pH Non applicabile
Sterilità Sterile
Aspetto Trasparente
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione Perossido di idrogeno e acido peracetico
Concentrazione RTU
Monouso Uso limitato
Filtrato Senza filtro
Infiammabile No
Volume (sistema metrico) 0,9 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X6 Peridox Ready to Use Sporidical Disinfectant, 0 .9L, Double Bagged, Sterile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrogen peroxide, Peracetic acid