Learn More
Contec™ PeridoxRTU
BIOPHARMA
Product Code. 17241502 Shop All Contec Products
Change view
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0,9 L
3,78 L
Unit Size:
pezzi 4
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (sistema metrico) Unit Size
17241502 0,9 L pezzi 6
17251502 3,78 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17241502 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. FBC0902PX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00€
    190.01€ / pezzi 6
    Risparmia 32.99€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
PeridoxRTU è una miscela di perossido di idrogeno e acido peracetico.
  • PeridoxRTU Contec è uno sporicida autorizzato da BPR ed EPA che raggiunge una riduzione superiore a log 3 contro le spore batteriche e fungine in meno di 3 minuti
  • La miscela di perossido di idrogeno e acido peracetico, PeridoxRTU Contec, viene fornita pronta all’uso ed è efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore
  • La formulazione brevettata di PeridoxRTU contiene tensioattivi per un'efficiente pulizia e inibitori di corrosione per la protezione della superficie
  • PeridoxRTU può essere utilizzato per pulire e disinfettare le superfici senza danni o perdita di funzionalità
  • Contec PeridoxRTU viene filtrato e riempito in un ambiente controllato
  • Il prodotto sterile viene fornito validato sterile con un livello di garanzia della sterilità di 10-6
  • Fornito in confezione doppia o singola, il prodotto è progettato per facilitare l’ingresso nelle camere bianche farmaceutiche
  • Disponibile in flacone da 0,9 litri con tappo push/pull per piccole aree o in contenitori con tappo da 3,78 litri per la saturazione delle testine per mocio o quando sono richiesti volumi maggiori
  • Le sostanze chimiche iperattive brevettate lo rendono ad azione rapida permettendo di risparmiare il tempo dedicato alla biodecontaminazione
  • La versione sterile convalidata disponibile lo rende adatto per camere bianche di Grado A e B
  • Eccellente compatibilità con i materiali, non danneggia i comuni materiali per camere bianche
  • La confezione doppia/singola ne facilita il trasferimento nelle camere bianche
  • Il tappo push/pull della confezione da 0,9 litri elimina le goccioline riducendo il rischio di inalazione, inoltre può essere facilmente applicato su un panno o strumento di pulizia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Disinfettante, sterilizzante e detergente sporicida per camere bianche
Forma Liquido
pH Non applicabile
Scent Senza profumo
Sterilità Non sterile
Aspetto Trasparente
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione Perossido di idrogeno e acido peracetico
Concentrazione RTU
Monouso Uso limitato
Filtrato Senza filtro
Infiammabile No
Volume (sistema metrico) 0,9 L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PeridoxRTU
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sicherheitshinweis
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, hydrogen peroxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.