Learn More
Perilipin Antibody, PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606145 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18606145 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606145 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299070PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.80€
    488.25€ / 0.1mL
    Risparmia 65.55€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Perilipin Polyclonal specifically detects Perilipin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Formulazione PBS
Specie ospite Rabbit
ID gene (immissione) 5346
Product Type Antibody
Forma Purified
Linea di prodotti Novus