Learn More
Perindoprilat, TRC
Specifica
Specifica
| Purezza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Formula molecolare | C17H28N2O5 |
| Numero MDL | MFCD00865777 |
| Peso molecolare | 340.41 |
| InChI Key | ODAIHABQVKJNIY-PEDHHIEDSA-N |
| SMILES | CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC Name | (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-{[(1S)-1-carboxybutyl]amino}propanoyl]-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Product Type | Metabolite∣Impurity |
| Quantità | 5 mg |
| Vedi altri risultati |