Learn More
Periodic acid, 34% w/w aq. soln.
Codice prodotto. 11479596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479596 100 g 100g
11489596 500 g 500g
11499596 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479596 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20172.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10450-60-9
Formula molecolare H5IO6
Molecular Weight (g/mol) 227.94
Numero MDL MFCD00011344
InChI Key TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC Name pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Periodic acid
Concentrazione 34% w/w aq. soln.
Quantità 100 g
Numero UN UN3098
Indice di Merck 14,7171
Peso formulazione 227.94