Learn More
Periodic acid, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 11994101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11994101 2.5 kg 2.50kg
10592981 100 g 100g
10388380 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11994101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 198400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00€
    1475.00€ / 2.5kg
    Risparmia 45.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Periodic acid, 99+%, H5IO6, CAS Number-10450-60-9, pentahydroxidooxidoiodine, paraperiodic acid, orthoperiodic acid, acid, periodic, hexaoxoiodic 5-acid, tetrahydroxyiodous acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, periodic acid, periodic acid, cryst, unii-ak1d44l87g, 100g, 1.0% max. Iodic Acid | CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10450-60-9
Formula molecolare H5IO6
Molecular Weight (g/mol) 227.94
Numero MDL MFCD00011344
InChI Key TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Periodic acid
Colore White to Yellow
Punto di fusione 122.0°C
Identificazione Positive for periodate
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodometry)
Quantità 2.5 kg
Formula lineare H5IO6
Forma fisica Crystals or Crystalline Powder
Fieser 01,815; 02,313; 03,220; 04,374; 05,508; 10,304; 13,238; 16,272
Indice di Merck 15, 7286
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3 kg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
IUPAC Name pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
Peso formulazione 227.94
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Periodic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.