Learn More
Periodic Acid, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518824 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15518824 100 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15518824 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore T14605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 10450-60-9
Formula molecolare H5IO6
Molecular Weight (g/mol) 227.94
Numero MDL MFCD00011344
InChI Key TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Periodic Acid
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 100 g
IUPAC Name pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
Peso formulazione 227.96
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent