Learn More
Periodic acid, for analysis
Codice prodotto. 15269315 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15269315 100 g 100g
15259315 25 g 25g
15279315 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15269315 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 453171000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.35€
    82.60€ / 100g
    Risparmia 6.75€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10450-60-9
Formula molecolare H5IO6
Molecular Weight (g/mol) 227.94
Numero MDL MFCD00011344
InChI Key TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC Name pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Periodic Acid
Punto di fusione 122.0°C
Formula lineare H5IO6
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3 kg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether
Peso formulazione 227.94
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Periodic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.