Learn More
Periodic Acid (White to Pale-Yellow Crystals or White Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10767024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10767024 25 g Poly Bottle 25g
10583135 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10767024 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP58125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Periodic Acid is used to decompose organic compounds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10450-60-9
Formula molecolare H5IO6
Molecular Weight (g/mol) 227.94
Numero MDL MFCD00011344
InChI Key TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Periodic Acid
pH 1
Colore White
Punto di fusione 122°C
Densità 1.4 g/cm3
Metalli pesanti (come Pb) 0.005% max.
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Quantità 25 g
Formula lineare HIO4·2H2O
Forma fisica Solid
Indice di Merck 15, 7286
IUPAC Name tetrahydroxyiodous acid
Peso formulazione 227.94
Percent Purity ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Periodic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.