Learn More
Watson-Marlow Azionamento serie 120 con testina
Codice prodotto. 12555316
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.0001 to 36 mL/min.
0.001 to 120 mL/min.
0.001 to 170 mL/min.
0.003 to 54 mL/min.
Da 0.001 a 170 ml/min. a 30 psi
Testa pompa:
3-channel Pump Head
Flip-top Pump Head
Quick-change Pump Head
Single-channel Pump Head
Testa pompante basculante 114DV
Twin-channel Pump Head
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Testa pompa Dimensione della confezione
12555316 0.003 to 54 mL/min. Quick-change Pump Head Pezzo
12466260 0.001 to 170 mL/min. Flip-top Pump Head Pezzo
12426260 0.001 to 120 mL/min. Single-channel Pump Head Pezzo
12446260 0.0001 to 36 mL/min. 3-channel Pump Head Pezzo
12436260 0.0001 to 36 mL/min. Twin-channel Pump Head Pezzo
12476260 Da 0.001 a 170 ml/min. a 30 psi Testa pompante basculante 114DV Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12555316 Fornitore Watson-Marlow N. del fornitore 010.6141.R00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4425.08€
    3844.99€ / pezzi 1
    Risparmia 580.09€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Le pompe serie 100 sono piccole e sovrapponibili, con minimo ingombro nelle installazioni in camere bianche, LAF e cappe biologiche, in grado di erogare portate fino a 190 ml/min.
  • Le pompe serie 100 sono ideali per ottimizzare la resa nelle applicazioni di fermentazione e colture cellulari. Ultracompatte e sovrapponibili per supportare più canali, come il controllo del pH, l’aggiunta di antischiuma, nutrienti e tamponi, le pompe 120F offrono la combinazione ideale di dimensione e tecnologia per ottimizzare il processo. Le pompe serie 100 sono perfette per i sistemi monouso. La sostituzione dei tubi avviene in pochi secondi senza errori.
  • I processi biofarmaceutici richiedono un pompaggio preciso e ripetibile che sia facile da convalidare. Con la sua eccezionale gamma di velocità 2.000:1, la pompa serie 100 offre la flessibilità e la purezza indispensabili per i test farmacologici. Il blocco tastiera protegge i parametri di pompaggio, consentendo un rendimento costante e ripetibile.
  • Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
  • Testa monocanale a due rulli 120FR per tubo continuo
  • Testa monocanale flip-top 114DV per tubo continuo
  • Testa monocanale 400D1 per tubo continuo
  • Testa a doppio canale 400DM2 per tubo collettori
  • Testa a tre canali 400DM3 per tubo collettori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Control Type Digital Variable Speed
Tipo di display LED
Valori nominali armadio IP31
Portata 0.003 to 54 mL/min.
Maximum Pressure 30 psi
Motor Speed 0.1 to 32 rpm
Controllo esterno Manual remote control or automatic control via 4-20mA or 0-10V inputs.
Modello 120U/R
Testa pompa Quick-change Pump Head
Tensione 90/264 V