Learn More
Sartorius Peristaltic Pump Head for 2.4 mm Tubing
Codice prodotto. 30178722 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
2.4 mm
Dimensione della confezione:
1 foglio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
30178722 2.4 mm 1 foglio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30178722 Fornitore Sartorius N. del fornitore VFAPH00021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00€
    669.28€ / 1 fogli
    Risparmia 55.72€
    7% Sconto
In stock
Peristaltic pump head for 2.4 mm tubing, compatible with a wide range of internal diameters.
  • Simple and intuitive set up
  • Precise flow control
  • Avoid contamination
  • Low maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 85 x 60 x 82 mm
Tipo di filtro Ultrafiltration
Formato Cassette
Materiale Polycarbonate
Materiale (membrana) PES
MWCO 10 kDa
Sterilità Non-sterile
Dimensioni dei tubi 2.4 mm
Tipo Peristaltic Pump Head, TFF cassette
Volume (sistema metrico) 0.5 L