Learn More
Gilson™ Tubo per pompa peristaltica per teste pompa per flusso medio Gilson™ MF1 e MF4
Codice prodotto. 10760095 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
1.42mL/min.
14mL/min.
16mL/min.
1mL/min.
2.8mL/min.
25mL/min.
29mL/min.
2mL/min.
3mL/min.
47 ml/min.
55mL/min.
70mL/min.
9mL/min.
Permeabilità del gas:
Bassa
High
Impermeable to most gases
Colore:
Bianco
Blu
Grigio
Nero
Nero/bianco
Orange/Yellow
Pink/Pink
Purple/Black
Viola
Violet/Black
Violet/White
Yellow/Blue
Materiale:
Iso-Versinic
PVC
Silicone
Dimensione della confezione:
3m
pezzi 12
pezzi 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Permeabilità del gas Colore Materiale Dimensione della confezione
10760095 47 ml/min. Bassa Nero/bianco PVC pezzi 12
10205692 1.42mL/min. Bassa Orange/Yellow PVC pezzi 12
10021972 3mL/min. Bassa Nero PVC 3m
10153192 9mL/min. Bassa Grigio PVC 3m
10133002 16mL/min. Bassa Blu PVC pezzi 12
10694153 14mL/min. Bassa Yellow/Blue PVC pezzi 12
10285922 16mL/min. Bassa Blu PVC 3m
10357422 1mL/min. High Bianco Silicone pezzi 4
10377752 25mL/min. Bassa Viola PVC pezzi 12
10082002 29mL/min. Bassa Purple/Black PVC 3m
10387752 29mL/min. Bassa Violet/Black PVC pezzi 12
10042052 2.8mL/min. High Violet/White Silicone pezzi 4
10226122 2mL/min. High Pink/Pink Silicone pezzi 4
10367612 55mL/min. Impermeable to most gases Nero Iso-Versinic pezzi 4
10695883 70mL/min. Impermeable to most gases Nero Iso-Versinic pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 10760095 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F117949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    78.75€ / pezzi 12
    Risparmia 57.25€
    42% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured to the utmost standard. Gilson™ Peristaltic Pump Tubing for Gilson™ MF1 and MF4 Medium Flow Pump Heads are autoclavable.
As part of our MINIPULS™ 3 and Evolution lines of peristaltic pumps, Gilson offers a variety of tubing of different material, inner diameter sizes, and lengths.
Choice of Materials
  • Silicone (Versilic™) tubing—is biologically neutral and does not inhibit cell culture while meeting European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
  • ISOVERSINIC™ tubing—shows excellent resistance to strong acids, oxidizing agents, and aromatic and chlorinated solvents.
  • PharMed™ tubing—meets European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
  • PVC (Tygon™) tubing—handles virtually all inorganic chemicals found in the lab and can be used in corrosive environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 3.18 mm
Materiale PVC
Overall Length (Metric) 40 cm
Da utilizzare con Testa della pompa a flusso medio MF1 e MF4
Da utilizzare con (applicazione) I tubi di flusso medi hanno arresti di ritenzione di colori diversi per riconoscere senza difficoltà il diametro interno del tubo
Sterilità Sterili
Portata 47 ml/min.
Permeabilità del gas Bassa
Colore Nero/bianco
Product Type Peristaltic Pump Tubing