Learn More
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Robotic Tips
GREENER_CHOICE
Product Code. 12766719 Shop All Axygen Scientific Products
Change view
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μL
25 μL
50 μL
175 μL
200 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore:
Black
Trasparente
Unit Size:
pezzi 4800
pezzi 960
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (sistema metrico) Sterilità Colore unitSize
12766719 175 μL Sterile Trasparente pezzi 4800
11350285 175 μL Sterile Trasparente pezzi 960
12545477 200 μL Sterile Trasparente pezzi 960
10270310 200 μL Sterile Trasparente pezzi 4800
11380285 25 μL Sterile Black pezzi 960
12776719 25 μL Sterile Black pezzi 4800
12772916 50 μL Non sterile Black pezzi 4800
11340295 50 μL Non sterile Black pezzi 960
12792906 200 μL Non sterile Black pezzi 4800
11320295 200 μL Non sterile Black pezzi 960
12786719 25 μL Sterile Trasparente pezzi 4800
11370285 25 μL Sterile Trasparente pezzi 960
12756719 175 μL Sterile Black pezzi 4800
11360285 175 μL Sterile Black pezzi 960
12585477 20 μL Sterile Trasparente pezzi 960
12752916 20 μL Non sterile Trasparente pezzi 4800
11390285 20 μL Non sterile Trasparente pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Product Code. 12766719 Supplier Axygen™ Supplier No. RRF175CRS
Spedizione stimata: 03-08-2026
Add to basket
Add to basket
Volume ranges from 20 to 200μL
  • Racked
  • Black and Clear tips available
  • With Liquid level sensing
  • Nonsterile and Presterilized tips
  • Blue, Red and Green rack color inserts
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (sistema metrico) 175 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Colore rack Rosso
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, and Pyrogen free
Formato In rack
Stile punta Automation, Round
Imballaggio SBS Rack
Quantità 50 Racks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head
Materiale Polyethylene