Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Capillary Column
Codice prodotto. 10786122 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
10786122 10 m 0.1 mm 0.1 μm Pezzo
10601112 10 m 0.25 mm 0.25 μm pezzi 10
10586501 10 m 0.1 mm 0.25 μm Pezzo
10033011 10 m 0.32 mm 0.35 μm Pezzo
10348641 10 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10398301 10 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10236801 20 m 0.1 mm 0.1 μm Pezzo
10698801 25 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
10368541 25 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10440512 25 m 0.32 mm 0.1 μm Pezzo
10556341 25 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10318641 25 m 0.32 mm 0.35 μm Pezzo
10576861 25 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10727472 25 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10479931 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10469741 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10338021 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10023011 50 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10796122 50 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
10708242 50 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10092851 50 m 0.32 mm 0.35 μm Pezzo
10348211 50 m 0.32 mm 0.1 μm Pezzo
10065841 50 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10072961 50 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10216611 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10718242 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10348021 60 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Codice prodotto. 10786122 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 723180.10
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Free Carboxylic Acids Analysis, Free Carboxylic Acids
Spessore pellicola 0.1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Materiale di impaccamento Permabond™ FFAP
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo USP G25, G35
Stationary Phase Permabond™ FFAP
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.1 mm
Temperature Range (Metric) 220°C to 240°C