Learn More
Brady™ Permanent Acrylic Adhesive Laminated Polyester Transport Signs
Codice prodotto. 11790953 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black on Yellow
Red
Yellow
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Quantità:
1 Ea.
250/Roll
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Altezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11790953 Black on Yellow 200 mm 1 Ea. Pezzo
11710953 Yellow 100 mm 1 Ea. Pezzo
11730953 Yellow 200 mm 1 Ea. Pezzo
11770953 Red 100 mm 1 Ea. Pezzo
11720953 Yellow 100 mm 250/Roll 1 ROLL
11780953 Red 100 mm 250/Roll 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11790953 Fornitore Brady™ N. del fornitore 810942
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.30€
    5.62€ / pezzi 1
    Risparmia 0.68€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Alternate Part Number ADR 5.2 WF-200*200-B7541
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma Rhomboid
Testo visualizzato Organic Peroxide 5.2
Product Type Transport Sign
Colore Black on Yellow