Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Medium
Codice prodotto. 17884186
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
White
Quantità:
3000/Pk.
6000/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 6000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
17884186 Green 3000/Pk. pezzi 3000
17874186 Blue 3000/Pk. pezzi 3000
17834396 Red 3000/Pk. pezzi 3000
17824876 Blue 6000/Pk. pezzi 6000
17844876 Green 6000/Pk. pezzi 6000
17874666 Red 6000/Pk. pezzi 6000
17824496 White 3000/Pk. pezzi 3000
17874406 White 6000/Pk. pezzi 6000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17884186 Fornitore GA International N. del fornitore AUTC258C13GA
Spedizione stimata: 02-12-2026
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Dimensions: 50.8 x 10.16 mm
  • Available in various colors
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent
Colore Green
Finitura Gloss
Formato Rotolo
Materiale Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Etichette per riga 1 Label
Quantità 3000/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -76°F to +302°F
Temperature Range (Metric) -60°C to +150°C
Dimensioni (L x P) 50.8 x 10.16 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.16 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 25.4 mm