Learn More
Brady™ PermaShield™ Laser Printable Labels, B-747/B-966 (polyester with polyester overlaminate)
Codice prodotto. 11583604 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1 x 0.5 in. (W x H)
1.75 x 1 in. (W x H)
Quantità:
1000/Pk.
2500/Pk.
Dimensione della confezione:
1 confezione
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (sistema imperiale) Quantità Dimensione della confezione
11583604 1.75 x 1 in. (W x H) 1000/Pk. 1 confezione
11563604 1 x 0.5 in. (W x H) 2500/Pk. 1 confezione
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11583604 Fornitore Brady™ N. del fornitore 029757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00€
    437.17€ / 1 confezioni
    Risparmia 35.83€
    7% Sconto
In stock
Designed for use with laser printers. Brady PermaShield Laser Printable Laser Labels are made of polyester with overlaminate to protect them in harsh environments.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Specifica
Certificazione/Conformità UL recognized
Descrizione Abrasion, humidity and UV-Resistant material
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester (B-747), Polyester Over-laminate
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Laser Printable Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit board labelling, Data and telecommunications labelling, General identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laser Printers
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1008 Labels/Pack
Quantità 1000/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1.75 x 1 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 44.4 x 25.4 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0066 in.
Spessore (sistema metrico) 0.164 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 x 44.45 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 44.45 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 44.45 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number LAT-24-747-1