Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti halogen free a bassa emissione di fumo PermaSleeve™ per M710 e BMP71
Codice prodotto. 17898414 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.182 x 1 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.439 x 1 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
Diametro dei cavi:
12 to 8 AWG
16 to 10 AWG
20 to 16 AWG
24 to 20 AWG
8 to 4 AWG
Altezza (sistema metrico):
4.62 mm
5.97 mm
8.51 mm
11.15 mm
16.38 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Diametro dei cavi Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17898414 0.235 x 1.75 in. 20 to 16 AWG 5.97 mm pezzi 1000
17848914 0.182 x 1 in. 24 to 20 AWG 4.62 mm pezzi 2500
17869054 0.235 x 1 in. 20 to 16 AWG 5.97 mm pezzi 1000
17808884 0.335 x 1 in. 16 to 10 AWG 8.51 mm pezzi 1000
17869204 0.335 x 1.75 in. 16 to 10 AWG 8.51 mm pezzi 1000
17849224 0.439 x 1 in. 12 to 8 AWG 11.15 mm pezzi 1000
17828854 0.645 x 1 in. 8 to 4 AWG 16.38 mm pezzi 1000
17839104 0.645 x 1.75 in. 8 to 4 AWG 16.38 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17898414 Fornitore Brady™ N. del fornitore 174429
Spedizione stimata: 29-12-2026
I tubetti termorestringenti PermaSleeve sono studiati per la stampa a trasferimento termico e sono ideali per l’identificazione di fili e cavi.
  • I tubetti termorestringenti PermaSleeve sono studiati per la stampa a trasferimento termico e sono ideali per l'identificazione di fili e cavi.
  • Prodotto adatto per applicazioni che richiedono marcafili halogen free, a bassa emissione di fumo e ritardanti di fiamma
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M7-R6000
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognized
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyolefin
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Quantità 1000 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to +221°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +105°C
Diametro dei cavi 20 to 16 AWG
Dimensioni (L x P) 0.235 x 1.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.235 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 44.45 mm
Altezza (sistema metrico) 5.97 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.125 in.
Diametro (sistema metrico) 3.18 mm
Alternate Part Number BM-125-175-7641